Merck
ZBITANK01
Milli-Q
貯水タンク
100 L underbench polyethylene storage tank, Protects stored pure (Type 2/3) water
別名:
100 Lポリエチレンアンダーベンチ貯水タンク
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104200
NACRES:
JA.13
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
polyethylene reservoir
特徴
Store and protect pure water:
Underbench integration
包装
pkg of 1 unit
パラメーター
98.5 kg operating weight (217.4 lb)
W × D
42 cm (16.6 in.) × 58 cm (22.9 in.)
キャパシティ
100 L
容量
100 L
100000 mL
適合性
for use with AFS®
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® Direct
for use with RiOs Essential
for use with RiOs
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
このポリエチレン(PE)製アンダーベンチ貯水タンクは、貯蔵水の純度を安定的に維持し、気中浮遊汚染物質に対する効果的な保護を提供します。
リザーバーには、Elix® Essential/Essential UV/Advantage/Reference、Milli-Q® Direct、Direct-Q®、Direct-Q® UV、RiOs、RiOs Essential、AFS® D、AFS® Essential純水製造装置から供給された純水が貯蔵されます。
アプリケーション
このPE製アンダーベンチタンクは、純水のために最適に統合された貯蔵ソリューションです。
特徴および利点
  • スペースをとらないコンパクトなデザインです。
  • 最新の技術開発と高度な機能の採用により、一貫した高純度での貯水を実現しています。
  • ポリエチレンの選択により、抽出物の放出を最小限に抑えます。
  • 不透明な内壁が直射日光を遮るため、藻の成長が防止されます。
  • 滑らかな内部表面が、バイオフィルムの形成を防ぎます。
  • 円筒状のため、水との接触表面積が最小化されます。
  • 底部が円錐形のため、清掃と洗浄のために完全に廃水できます。
  • 純水がタンクの底にスムーズに送り込まれるため、二酸化炭素の吸収が回避されます。
  • 前方のバルブにより、純水を手動で採水できます。
  • 配水バルブが、他の実験機器との接続を可能にします。
  • 蓋で密閉するため、タンクに空気が入ることはありません。
  • 上部の開口部が大きいため、消毒作業時に手作業で清掃することができます。
法的情報
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany