安全性情報
YG-10ML-SAM
Sigma-Aldrich
YG, Anti-Toxo FFMU MS-415 10ML Sample
clone MS-415, from human
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
human
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
MS-415, monoclonal
アイソタイプ
IgM
輸送温度
wet ice
特異性
Anti-p30 TOXO
アプリケーション
SAMPLE FOR EVALUATION ONLY
注意
Partially processed reagent for further manufacture of non-injectable products only. The absence of all viral antigens has not been determined. No US Standard of Potency. Do not use if turbid. Contains 0.1% (w/v) sodium azide.
保管および安定性
2–8 °C
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
YG-10ML-SAM:
試験成績書(COA)