XX1014705
別名:
真空フラスコ
1 of 10
Millipore
WP6122050
Chemical Duty Pump, 220 V/50 Hz
Supelco
57120-U
SPE Vacuum Pump Trap Kit(バキュームポンプトラップキット)
Sigma-Aldrich
Z120790
Aldrich® wide-mouth dewar flasks
XX7100004
チューブ、内径 3/16 インチ x 140 cm、シリコン
Z169153
Aldrich® large glass beaker
57030-U
Visiprep™ SPE 真空マニフォールド、PTFE フリー
57250-U
Z165344
Large laboratory assortment of black-rubber stoppers
Z741014
Aldrich® Essentials round media storage bottle
XX11J4750
Sterifilホルダー、500 mL
borosilicate glass
vacuum filtration: suitable
1 L
No. 8 outlet stopper for standard 1 L filtering flask (perforated silicone)
filtration
ambient
Filtration
Glassware
Laboratory Filter Holders
製品番号
ロット番号・バッチ番号