Merck
XX1009004
Millipore
Vacuum Base and Cap, 90 mm
Accessories for filter holders for sample preparation.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
物質
borosilicate glass base
tubulated borosilicate glass cap
品質水準
直径
90 mm
フィッティング
6 mm (1/4 in.) O.D. outlet tubulated cap sidearm for vacuum
アプリケーション
filtration
輸送温度
ambient
アプリケーション
Accessories for filter holders for sample preparation.