XITXSP111
1 of 10
Millipore
KVGBA10TT1
疎水性Durapore® 0.22 µm、オプティキャップ(Opticap)® XLカプセル
STBMRFD34
Fluid D
YT3009015
ZHE Tight Syringe, 50ml
WHAWB129243
QIAcard™ FTA™ DMPK Cards
20691
ハミルトン®シリンジ、1000シリーズGASTIGHT®、LTN(固定針)
MP0DSYS1A
プロセススケールホルダー
Sigma-Aldrich
1.09269
Papanicolaou′s solution 3d polychromatic solution EA 65
SLTEST000
小容量デバイス用完全性試験キット
KVGLA02FF3
Durapore® 0.22 µm、オプティキャップ(Opticap)® XLカプセル
1.10275
GranuCult® VRBD (Violet Red Bile Dextrose) agar
for use with KIWI EL Integrity Tester
SP1
製品番号
ロット番号・バッチ番号