Merck
WP6210060
Millipore
高出力ポンプ、100 V/50–60 Hz
別名:
高出力ポンプ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105101
eCl@ss:
32012303
NACRES:
NB.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
AC/DC入力
100 V, 50–60 Hz
輸送温度
ambient
詳細
概要
高出力ポンプは、より強力なピストン駆動設計が特長です。
Chemical Duty ポンプは、腐食性のある化学薬品や溶剤に使用できるよう、耐薬品性のあるヘッドとダイアフラムを備えています。
どちらのポンプにも 70 cm の 1/4 インチチューブと、インライン防湿用の Millex FA50 フィルターが付属しています。いずれもUL規格に適合し、CEマークを取得しています。
高出力ポンプも Chemical Duty ポンプも大流量に対応しているため、プロセスのろ過時間を短縮できます。高出力ポンプは、より強力なピストン駆動設計が特徴です。Chemical Duty ポンプは、腐食性のある化学薬品や溶剤に使用できるよう、耐薬品性のあるヘッドとダイアフラムを備えています。どちらのポンプにも 70 cm の 1/4 インチチューブと、インライン防湿用の Millex FA50 フィルターが付属しています。いずれもUL規格に適合し、CEマークを取得しています。
特長 & 利点
  • - 大流量でろ過プロセス時間を短縮
  • - 腐食性蒸気に適合する耐化学性内装コンポーネント(オプション)
  • - ポータブル設計により、ワークステーション間での共有が容易
アプリケーション
Samplicity ろ過システム、SNAP i.d.2.0 システム、MultiscreenHTS ろ過マニホールド、Stericup フィルターなどのフィルターホルダー、マニホールド、および機器用の真空源
詳しくはEMDMillipore バキュームハードウェアのサイトをご覧ください
概要
高出力ポンプは、より強力なピストン駆動設計が特長です。
Chemical Duty ポンプは、腐食性のある化学薬品や溶剤に使用できるよう、耐薬品性のあるヘッドとダイアフラムを備えています。
どちらのポンプにも 70 cm の 1/4 インチチューブと、インライン防湿用の Millex FA50 フィルターが付属しています。いずれもUL規格に適合し、CEマークを取得しています。
高出力ポンプも Chemical Duty ポンプも大流量に対応しているため、プロセスのろ過時間を短縮できます。高出力ポンプは、より強力なピストン駆動設計が特徴です。Chemical Duty ポンプは、腐食性のある化学薬品や溶剤に使用できるよう、耐薬品性のあるヘッドとダイアフラムを備えています。どちらのポンプにも 70 cm の 1/4 インチチューブと、インライン防湿用の Millex FA50 フィルターが付属しています。いずれもUL規格に適合し、CEマークを取得しています。
特長 & 利点
- 大流量でろ過プロセス時間を短縮
- 腐食性蒸気に適合する耐化学性内装コンポーネント(オプション)
- ポータブル設計により、ワークステーション間での共有が容易
アプリケーション
Samplicity ろ過システム、SNAP i.d.2.0 システム、MultiscreenHTS ろ過マニホールド、Stericup フィルターなどのフィルターホルダー、マニホールド、および機器用の真空源。
原理
真空
法的情報
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. Is product WP6210060 CE Approved?
    1 回答
    1. Yes, the Millex High Output and Chemical Duty pumps are CE approved.