Merck
VPMHADAPSF
Viresolve® Pro Fittings Kit
3.81 cm (1.5 in.) Sanitary fittings
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151806
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
1.5 in. Sanitary Fittings,
Quality Segment
General description
6 pack of 3.81 cm (1.5 in.) Sanitary fittings for feed/permeate port
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1.5 in. Sanitary Fittings
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)