Merck
VHPPWRSPJP
Millipore
Milliflex Oasis® VHP耐性ポンプ電源装置
Milliflex Oasis® VHP pump power supply for JP
別名:
Milliflex Oasis® VHPポンプ電源装置 – JP, 最大2台のろ過ポンプ接続用
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122409
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Milliflex®
テクニック
Rapid Sterility Testing: suitable
アプリケーション
bioburden testing
pharmaceutical
sterility testing
適合性
for use with Milliflex Oasis® VHP vacuum pump
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Milliflex Oasis® ろ過システムは、高いレベルの生産性、結果の信頼性および規制遵守で、微生物試験プロセスを単純化し安全にするためのソリューションを提供します。Milliflex Oasis® VHP耐性ポンプは、医薬品環境での滅菌とバイオバーデンの分析のための新世代の吸引ポンプです。100-240V(50/60Hz)の電源に対応し、ろ過ポンプを効率よく機能させることができます。Milliflex Oasis® 電源1つで、最大2台のポンプに電力を供給できます。
アプリケーション
Milliflex Oasis® VHP耐性ポンプは、医薬品分析におけるバイオバーデン試験および無菌性試験に使用されます。
法的情報
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany