Merck
MMVHPKIT01
Milliflex Oasis® VHP耐性真空ポンプ - キット
for use with Milliflex Oasis® systems, suitable for bioburden testing, sterility testing
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116129
NACRES:
NA.74
認証
EP 2.6.1
USP 71
製品種目
Milliflex Oasis®
包装
pkg of 1 kit
テクニック
Rapid Sterility Testing: suitable
アプリケーション
bioburden testing
sterility testing
pharmaceutical
water monitoring
適合性
for use with Milliflex Oasis® systems
輸送温度
ambient
詳細
Milliflex Oasis® VHP耐性ろ過キットは、ポンプと洗浄および保守用の付属品で構成されるメンブレンろ過キット一式です。
Milliflex Oasis® VHP耐性ポンプはメンブレンろ過ポンプで、ろ過ヘッドは過酸化水素蒸気(VHP)耐性です。このポンプは、アイソレーター内で使用するように装備されています。
本キットの詳細な内容は、“部品”のセクションに記載されています。下へスクロールして確認してください。
アプリケーション
Milliflex Oasis® VHP耐性ろ過キットは、アイソレーター内でのバイオバーデンおよび無菌性試験に使用される完全なメンブレンろ過ソリューションです。本システムは、医薬品、飲料、およびパーソナルケア産業の幅広いろ過可能なサンプルに適合します。
特徴および利点
  • ろ過ステップの効率化
  • アイソレーター環境およびVHP除染に適合
  • 清浄環境(アイソレーター)内で迅速無菌性試験を実施するためのMilliflex® Rapidシステム2.0に適合
構成
Milliflex Oasis® VHP耐性ろ過キットは以下で構成されています:
  • 2×Milliflex Oasis® VHPポンプ - MMPPLUVHP
  • Milliflex Oasis® 接続ケーブル(2台のポンプ接続用) - MMCABLEVH
  • Milliflex Oasis® ポンプろ過ヘッド - MMHEADMM1
  • Milliflex Oasis® VHP耐性ろ過ポンプ用殺菌キット - MMSANKITVHP
  • Milliflex Oasis® VHPポンプの殺菌キット用ステンレス鋼製カバー - MMSANKITCVR
  • Milliflex Oasis® VHPポンプ出口用ステンレス鋼製プラグ -MMVHPPLUG
  • Milliflex Oasis® Tコネクター(2台のポンプ接続用) - MMTCNNECT
  • Milliflex® Quantumメンブレン除去ツール - REMRACKMM
  • Milliflex Oasis® 真空ゲージ(ポンプ性能試験用)- MMGAUGEMM
  • 電源- 非付属品(別売り、地域別VHPPWRSP--)
法的情報
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany