主要文書
UFSC200SL
Millipore
Amicon® 攪拌式セル 200 mL シールキット(O リングおよびガスケットを 3 個ずつ)
This Amicon stirred cell model provides high flow rates with solutions up to 10% macrosolute concentration. Capable of rapid concentration, or salt removal followed by concentration in the same unit.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104903
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
Nylon connector (Luer; on filtrate tubing)
Tygon® tubing (for filtrate; E-3603)
polyethylene tubing (pressure)
polysulfone stir bar(s)
silicone O-ring
silicone gasket
品質水準
製品種目
Amicon®
メーカー/製品名
Amicon®
パラメーター
200 mL process volume
テクニック
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
H
15.5 cm (6.1 in.)
フィルタ直径
63.5 mm
ろ過面積
28.7 cm2
輸送温度
ambient
アプリケーション
このアミコン攪拌式セルモデルは、最大10%のマクロ溶質濃度の溶液による高流量をもたらします。1台のユニットで迅速な濃縮、または脱塩に次ぐ濃縮が可能です。
原理
圧力
法的情報
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tygon is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
文書ライブラリにアクセスする
資料
Amicon Stirred Cells concentrate and buffer-exchange macrosolutes efficiently with pressure-driven filtration.
プロトコル
User guide for Amicon® Stirred cells including features, operation, specifications, and troubleshooting.