Merck
TX1056
Supelco
1,2,4-Trichlorobenzene
Meets ACS Specifications OmniSolv®
別名:
1,2,4-Trichlorobenzene, high purity solvents
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
1,2,4-C6H3Cl3
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
EC Index Number:
204-428-0
蒸気圧
1.3 hPa ( 20 °C)
品質水準
製品種目
OmniSolv®
アッセイ
≥99% (GC)
形状
liquid
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤0.02% Water (H2O)
≤0.27 μeq/g Titrable acid
APHA: ≤10
bp
213.5 °C/1013 hPa
mp
17 °C
転移温度
flash point 99 °C
溶解性
0.049 g/L
密度
1.45 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤308 nm
UV吸収
λ: 308 nm Amax: ≤1.00
λ: 310 nm Amax: ≤0.50
λ: 325 nm Amax: ≤0.10
λ: 375 nm Amax: ≤0.05
λ: 385 nm Amax: ≤0.01
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
InChI
1S/C6H3Cl3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
InChI Key
PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Meets ACS Specifications OmniSolv®
TX1056P-1 is packaged in poly coated glass bottles
調製ノート
Product filtered through a 0.2 μm filter
アナリシスノート
Assay (GC)99.0% minColor (APHA)10 maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardTitrable acid0.27µeq/g maxUV Abs. at 308 nm1.00AU maxUV Abs. at 310 nm0.50AU maxUV Abs. at 325 nm0.10AU maxUV Abs. at 375 nm0.05AU maxUV Abs. at 385 nm0.01AU maxUV Cut-off308nm maxWater (H2O)0.02% max
法的情報
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
TX1056P-1:
試験成績書(COA)