安全性情報
TX0770
Supelco
p-Toluenesulfonic Acid, Monohydrate
GR ACS
別名:
p-Toluenesulfonic Acid, Monohydrate, 1-Hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8O3S · xH2O
CAS番号:
分子量:
172.20 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
203-180-0
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥99.0% anhydrous basis (acidimetric)
フォーム
crystals
組成
Water, 9.5-11.5%
強熱残分
≤0.1% (600 °C)
off-white
pH
1 (20 °C, 650 g/L in H2O, anhydrous substance)
bp
140 °C/27 hPa
mp
56 °C (Elimination of water of crystallisation)
転移温度
flash point 180 °C
溶解性
750 g/L
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤0.3%
微量陽イオン
Fe: ≤0.01%
Na: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
InChI
1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2
InChI Key
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
GR ACS
アナリシスノート
Appearance (description)hygroscopic crystalsAppearance of solutionconformsAssay (acidimetric; calc. on anhydrous substance)99.0% minColoroff-whiteHeavy metals (as Pb)0.001% maxIron (Fe)0.01% maxResidue after ignition (600°C)0.1% maxSodium (Na)0.002% maxSulfate (SO4)0.3% maxWater (H2O)9.5-11.5%
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Jan Code
TX0770-3:
試験成績書(COA)