スキップする
SYMBRACK2
Steritest®ラック
to hold-up to 4 Steritest®carrying trays, for use with Steritest® NEO Devices, pkg of 1 kit
別名:
トレイホルダー
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
23151818
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32014001
Manufacturer/tradename:
Steritest®
Material:
stainless steel
Packaging:
pkg of 1 kit
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
material
stainless steel
agency
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
packaging
pkg of 1 kit
manufacturer/tradename
Steritest®
input
sample type pharmaceutical(s)
application(s)
pharmaceutical
sample preparation
sterility testing
compatibility
for use with Steritest® NEO Devices, for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01), for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01), for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01), for use with Steritest® Symbio Pump, standard for VHP (Autoclavable)
shipped in
ambient
General description
Steritest®ラックと併用できるのは、Steritest®キャリングトレイのみです。4つのSteritest®キャリングトレイとSteritest®ラックを組み合わせると、20個の培地充填済みキャニスターを安全に同時輸送できます。Steritest®キャリングトレイおよびSteritest®ラックは、インキュベーターに入れたままにできます。
Application
Steritest®ラックは、ラボでのろ過および無菌性試験におけるワークフローの合理化と安全性向上のために使用されます。
Legal Information
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)