Merck
SX0795
Supelco
Sodium Tartrate, Dihydrate
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
別名:
Sodium Tartrate, Dihydrate, Tartaric Acid Disodium Salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CHOHCOONa)2 · 2H2O
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41115601
EC Index Number:
212-773-3
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
meets USP/NF
アッセイ
99.0-101.0%
フォーム
crystals
不純物
≤0.005% Insoluble Matter
損失
15.61-15.71% loss on drying, at 150C
white/clear
pH
8 (25 °C, 50 g/L in H2O)
溶解性
290 g/L
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤5 ppm
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.001%
NH4+: ≤0.003%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-].O.O
InChI
1S/C4H6O6.2Na.2H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t1-,2-;;;;/m1..../s1
InChI Key
FGJLAJMGHXGFDE-DGFHWNFOSA-L
アプリケーション
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
アナリシスノート
Ammonium (NH4): 0.003% max
Assay: 99.0-101.0%
Calcium (Ca): 0.01% max
Chloride (Cl): ppm max
Color: White or colorless
Form: Crystals
Heavy metals (as Pb): 5ppm max
Insoluble matter: 0.005% max
Iron (Fe): 0.001% max
Loss on drying at 150°C: 15.61-15.71%
Phosphate (PO4): 5ppm max
Sulfate (SO4): 0.005% max
pH of a 5% solution at 25°C: 7.0-9.0
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
SX0795-1:
試験成績書(COA)