Merck
SX0550
Supelco
Sodium Fluoride
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
別名:
Sodium Fluoride, Disodium Fluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
FNa
CAS番号:
分子量:
41.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-667-8
認証
meets USP/NF
品質水準
蒸気圧
1 hPa ( 1077 °C)
アッセイ
≥99.5% (precipitation titration)
形状
crystals
不純物
≤0.01% Insoluble matter
≤0.04% Free alkali (as NaOH)
≤0.05% Free acid (as hydrofluoric acid)
≤0.1% Sodium fluosilicate (Na2SiF6)
損失
≤0.2% loss on drying, 150°C
pH
10.2 (20 °C, 40 g/L in H2O)
mp
996 °C
溶解性
soluble 42 g/L
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
sulfite (SO32-): ≤0.005%
微量陽イオン
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.02%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
アナリシスノート
Assay (precipitative titration)99.5% minChloride (Cl)0.003% maxCopper (Cu)0.0002% maxFree acid (as hydrofluoric acid)0.05% maxFree alkali (as NaOH)0.04% maxHeavy metals (as Pb)0.001% maxInsoluble matter0.01% maxIron (Fe)0.002% maxLoss on drying (150°C)0.2% maxPotassium (K)0.02% maxSodium fluosilicate (Na2 Si F6)0.1% maxSulfate (SO4)0.01% maxSulfite (SO2)0.005% max
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
補足的ハザード
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SX0550-1:
US1SX0550/901:
SX0550-5:
試験成績書(COA)