Merck
SN03A47FH3
Millipore
オプティスケール(OptiScale)® カプセルフィルター ポリガード(Polygard)®-CN
filtration area 17.7 cm2, pore size 0.3 μm
別名:
Optiscale Capsule Polygard -CN 0.3 μm 3/4 in. TC-1/4 in. HB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031610
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
PVDF vent cap
fluoroelastomer FKM seal
polycarbonate
polypropylene
polypropylene support
品質水準
法規制遵守
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
メーカー/製品名
OptiScale®
パラメーター
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
直径
6.9 cm (2.7 in.)
ろ過面積
17.7 cm2
入口接続部直径
3/4 in.
出口接続部直径
1/4 in.
不純物
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Matrix
Polygard®-CN
ポアサイズ
0.3 μm nominal pore size
0.3 μm pore size
入力
sample type liquid
フィッティング
inlet sanitary flange
19 mm (3/4 in.) inlet sanitary flange
outlet hose barb
6 mm (1/4 in.) outlet hose barb
詳細
Device Configuration: カプセル
特徴および利点
Format: Single Layer
その他情報
これらの製品はFDAの定めたGMP準拠の製造工場で製造されています。
Directions for Use
  • Organism Retention: Bacterial
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: Protein purification
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer to the installation and wetting sections of OptiScale®-47 Capsule filter with Polygard® CN Media user guide
  • Storage Statement: Store in original packaging at room temperature.
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
調製ノート
Sterilization Method
126 °C 60 分のオートクレーブ滅菌3回; インライン蒸気滅菌不可
アナリシスノート
次の水でフラッシング後USP Oxidizable Substances Testに適合 ≥100 mL
法的情報
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany