Merck
SMEP0470W
Millipore
MCEメンブレンフィルター、5.0 μm孔径
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, w/ 6 mm hydrophobic edge
別名:
MF-Millipore Membrane Filter, Hydrophobic Edge, 5 µm pore size
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
品質水準
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
MF-Millipore
Millipore
パラメーター
32 L/min-cm2 air flow rate
580 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
ボーダー W
6 mm , hydrophobic edge
フィルタ直径
47 mm
厚さ
135 μm
マトリックス
MF-Millipore
ポアサイズ
5.0 μm pore size
84 % porosity
泡立ち点
≥0.42 bar, air with water at 23 °C
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Filter Code: SMEP
Hydrophobic edge membranes are standard MF-Type filters with edges rendered hydrophobic to 3 or 6 mm widths. In antibiotic and bacteriostatic drug sterility testing by membrane filter method, the 6 mm wide non-wetting edge prevents drug intrusion under holder sealing rim.
Applications:
- Microbiological and sterility testing of antibiotics and bacteriostatic drugs
- Filling machine operations
-Available in sterile or autoclave-ready packs
アプリケーション
充填機操作
包装
青色箱 4 x 25 フィルター入り
法的情報
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
硝酸エステル類
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
SMEP0470W:
試験成績書(COA)