Merck
SLVV033RS
Millipore
Millex-VV フィルターユニット(無菌)
pore size 0.1 μm, diam. 33 mm, PVDF membrane, hydrophilic, medical device
別名:
Millex-VV Filter Unit, disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
PVDF membrane
modified acrylic housing
品質水準
無菌性
sterile; γ-irradiated
製品種目
Millex
特徴
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL
hydrophilic
(bidirectional)
medical device
メーカー/製品名
Millex
パラメーター
10.3 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
直径
33 mm
ろ過面積
4.52 cm2
inlet to outlet H
27 mm
容量
100 mL
Matrix
Durapore®
ポアサイズ
0.1 μm pore size
フィッティング
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
輸送温度
ambient
詳細
Millex-VV フィルターユニット(無菌)は医療機器であり、直接的な患者ケアおよび薬剤混合用途で、少量の溶液の滅菌および/または清澄化に、シリンジフィルターとして使用することを意図しています。
アプリケーション
  • 臨床上の利点:臨床用の溶液から、膜の定格孔径より大きい微生物、粒子、沈殿物、および非溶解粉末を除去します。
  • 院内の薬剤部:混合液調製中の少量のタンパク質医薬品、診断用イメージング剤、化学療法剤、水溶液、または水の滅菌ろ過および/または清澄化。
  • 直接的な患者ケア:硬膜外麻酔薬などの液体麻酔薬の滅菌および/または微粒子除去、および眼科、耳鼻咽喉科などの外科的処置で使用する灌注液の滅菌および/または微粒子除去。
特徴および利点
  • 双方向支持型のフィルターメンブレン
  • 定格孔径より大きい微生物、粒子、沈殿物、および非溶解粉末を除去します
  • 単回使用、非発熱性かつ無毒性
  • 変性アクリル共重合体(MMA)製ハウジングに密閉されたポリフッ化ビニリデン(PVDF)製メンブレンフィルター
  • ほとんどの水溶液に適合します
  • CE マーク付きです
その他情報
装置は、医療および検査室の専門家のみを対象としています。
法的情報
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany