Merck
SLHVX13NK
Millipore
Millex PVDFシリンジフィルター
Millex™ PVDF syringe filter
1のうち1の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, non-sterile, hydrophilic
別名:
0.45 μm PVDFシリンジフィルター, Millex-HVシリンジフィルター, デュラポア® PVDFシリンジフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
This item can only be ordered on the Merck Millipore website.
物質
PVDF membrane
polypropylene housing
無菌性
non-sterile
製品種目
Millex
特徴
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
メーカー/製品名
Millex
パラメーター
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
101 L/min flow rate
101 mL/min-cm2 water flow rate
45 °C max. temp.
テクニック
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
H
21 mm
直径
13 mm
ろ過面積
0.8 cm2
容量
10 mL
yellow
Matrix
Durapore®
ポアサイズ
0.45 μm
入力
sample type aqueous solution(s)
sample type mild organic solution(s)
泡立ち点
≥1.5 bar, air with water at 23 °C
フィッティング
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
輸送温度
ambient
詳細
デュラポア(PVDF)メンブレンを備えた非滅菌Millexシリンジフィルターの概要
•低タンパク質結合のため、サンプルとの相互作用が最小化され回収が最大化されます
•水溶液および弱有機溶液に適合します
•皆様のアプリケーションニーズにお応えするために、0.22 μmと0.45 μmの孔径と3種類の直径を用意しています
•ポリプロピレンまたは高密度ポリエチレン(HDPE)のハウジング材料が、低レベルの抽出可能物質と幅広い化学的適合性をもたらします
次の複数のパックサイズがあります:
NSで終わるSKU(-------NS):50個入りパック
NLで終わるSKU(-------NL):100個入りパック
TLで終わるSKU(-------TL):100個入りパック。これらのシリンジフィルターは排出管を備えます
NBで終わるSKU(-------NB):1パックあたり250個
NKで終わるSKU(-------NK):1000個入りパック
用途:
UHPLC、HPLC、LC-MS、および質量分析の前のサンプルろ過、溶媒ろ過、生物サンプルとタンパク溶液のろ過
フィルターコード:HV
アプリケーション
0.45 µm孔径、直径13 mm、Millex-HVデュラポア®(PVDF)メンブレン、親水性
包装
非滅菌
規格
ラボでの一般的用途に限られます。
物理的形状
カラーコード:黄色
法的情報
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
HPLC separates vitamin E acetate, THC, and CBD in vape products, providing accurate analysis of commercially available vape liquids.
プロトコル
Chloroquine Phosphate HPLC Assay meets system suitability criteria with good resolution, reproducibility, and sensitivity.
Powdered black pepper tested for pierine content follows USP guidelines using HPTLC and HPLC for dietary supplements.
Lopinavir assay setup saves time and improves efficiency with shorter columns, meeting European pharmacopoeia guidelines.
関連コンテンツ
High-Performance Liquid Chromatography method ensures total chromatographic purity analysis of Fingolimod Hydrochloride, offering rapid accuracy.
質問
レビュー
1のうち1の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー