Merck
SLHVR33RS
Millipore
Millex PVDFシリンジフィルター
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
別名:
0.45 μm PVDFシリンジフィルター, Durapore® PVDFシリンジフィルター, Millex-HVシリンジフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
NACRES:
NB.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
PVDF membrane
modified acrylic housing
品質水準
無菌性
γ-irradiated
sterile
製品種目
Millex
シェルフライフ
3 yr
特徴
hydrophilic
包装
pk of 50
パラメーター
≥300 mL/min water flow rate
10.34 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
テクニック
low protein-binding filtration: suitable
sterile filtration: suitable
直径
33 mm
inlet to outlet H
27 mm
容量
100 mL
yellow
Matrix
Durapore®
ポアサイズ
0.45 μm
入力
tissue culture medium
aqueous solution(s)
泡立ち点
≥22 psi, water
フィッティング
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
詳細
Millex無菌シリンジフィルターは、有機溶媒、水溶液または空気/ガスの殺菌に最適です。品質と一貫性に優れていることから、Millexフィルターは多くのサンプル調製法から指定されています。Millexフィルターは、ホールドアップ体積が最小限で流量が高いだけでなく、高い作動圧に耐性を示し、幅広いサンプルおよび溶媒と化学的に適合するため、抽出可能不純物の浸出が最小限に抑えられます。Millexフィルターは、最高品質の規格によりコントロールおよび自動化された環境で生産されています。
アプリケーション
組織培養培地、タンパク質溶液、または水溶液の滅菌。
特徴および利点
  • メンブレンのタイプ、ハウジング、バリデーション評価に基づいてさまざまな用途にカスタマイズ
  • サンプルロスを最小限に抑える低抽出物および低吸収メンブレン
  • 高性能のニーズに応える高速流量と高動作圧力
法的情報
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. Ist dieses Produkt geeignet, um damit den Überstand von Lentivirus-produzierenden HEK293T Zellen zu filter? Also können die Viruspartikel unbeschädigt den Filter passieren?
    1 回答
    1. The Millex® filters are designed to remove microorganisms, particles, precipitates, and undissolved powders larger than the membrane’s rated pore size, which for this product is 0.45 μm. A lentiviral particle is typically 80-100 nm (0.080 - 0.100μm) in diameter, so these should pass through the pores easily.
      For compatibility information, operating steps, and other product specifications, please view this user guide: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/327/360/millex-sterile-syringe-filter-pw05510w-ms.pdf