主要文書
SLHAR33SS
Millipore
Millex MCEシリンジフィルター
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
別名:
0.45 μm MCEシリンジフィルター, MF-Millipore MCEシリンジフィルター, Millex-HAシリンジフィルター, 混合セルロースエステルシリンジフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
NACRES:
NB.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
mixed cellulose esters (MCE) membrane
modified acrylic housing
品質水準
無菌性
ethylene oxide treated
sterile
製品種目
Millex
シェルフライフ
3 yr
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millipore
パラメーター
≥180 mL/min water flow rate at 30 psi
10.34 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
テクニック
sterile filtration: suitable
直径
33 mm
inlet to outlet H
27 mm
容量
100 mL
blue
Matrix
MF-Millipore
ポアサイズ
0.45 μm
入力
aqueous solution(s)
tissue culture medium
泡立ち点
≥30 psi, water
フィッティング
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
詳細
Millex無菌シリンジフィルターは、有機溶媒、水溶液、または空気/ガスの滅菌に理想的です。多くのサンプル調製法では、卓越した品質と一貫性により、Millexフィルターが指定されています。Millexフィルターは、ホールドアップ体積が最少で、流速が速いという特徴を持つだけでなく、高い操作圧力にも耐えることができます。また、さまざまなサンプルや溶媒に化学適合性を示し、抽出可能な不純物の浸出を最小限に抑えます。Millexフィルターは、最高の品質基準を持つ制御された自動化環境下で製造されています。無菌のデバイスには品質証明書が添付されており、一部のデバイスには医療用であることが示されています。
アプリケーション
水、バッファー、または水溶液の清澄化
特徴および利点
特徴・利点
  • メンブレンタイプ、ハウジング、バリデーション評価に基づき、さまざまな用途に合わせて作成
  • 血液透析トランスデューサを血液と湿気から保護し、真空ラインを保護するための専用フィルターユニット
  • サンプルのロスを最低限に抑えるための、抽出可能成分が少なく吸着も少ないメンブレン
  • 高い性能ニーズのための速い流速と高い動作圧力
水溶液、有機溶媒とガス、高価値タンパク質または低分子成分のろ過
その他情報
使用方法
  • 生物の保持:微生物
  • 作用機序:ろ過
  • アプリケーション:無菌ろ過
  • 用途:少量の水溶液の滅菌
  • 使用方法:Millexシリンジフィルターユーザーガイドの使用方法セクションを参照してください。
  • 保存:乾燥した場所で保存してください。
  • 廃棄:該当する連邦、州、地域の規制に従って廃棄してください。
法的情報
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 3