Merck
SCR151
Sigma-Aldrich
AldeGreen ALDH 検出アッセイ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.76
テクニック
flow cytometry: suitable
適合性
suitable for fluorescence
検出方法
fluorometric
詳細
AldeGreen ALDH 検出アッセイは、フローサイトメトリーによる細胞内アルデヒド脱水素酵素(ALDH)酵素活性の検出を可能にします。高 ALDH 活性は、正常・悪性を問わず幹細胞の普遍的なマーカーとして機能します。このアッセイでは、蛍光性で無毒性の ALDH 基質(AldeGreen)を使用します。この基質は、無傷の生存細胞内には自由に拡散しますが、ALDH によって対応する酸に変換されると、細胞内に捕捉されたままになります。生成される蛍光の量は細胞内の ALDH 活性に比例し、フローサイトメトリーで測定されるため、蛍光活性化セルソーティング(FACS)が可能です。 本キットには ALDH 阻害剤であるジエチルアミノベンズアルデヒド(DEAB)が含まれており、バックグラウンド蛍光評価に必要なネガティブコントロール試験に使用することができます。
アプリケーション
  • AldeGreen 陽性細胞は、蛍光顕微鏡を用いて画像化したり、フローサイトメーターを用いて定量化したりすることができます。 励起には 488 nmのアルゴンイオンレーザーを用い、検出には 515 ~ 545 nmの発光に設定した光学フィルターを用いるとよいでしょう。<br />
  • 活性化した AldeGreen に曝露すると、すべての無傷生細胞は(ALDH 発現が低くても)蛍光を発します。ベースライン蛍光を確立するために、各細胞サンプルに DEAB 処理コントロールを作製する必要があります。<br />
  • すべての試薬は無菌的に取り扱ってください。
構成
1.AldeGreen 試薬:(部品番号 CS226325)。50 µg の AldeGreen 試薬粉末入りバイアル 1 本。2.DEAB 試薬:(部品番号 CS216595)。1 mL の DEAB(ジエチルアミノベンズアルデヒド)試薬入りバイアル 1 本。3.塩酸(2N):(部品番号 CS216594)。1.5 mL の 2N 塩酸入りバイアル 1 本。4.ジメチルスルホキシド:(部品番号 CS216593)。1.5 mL のジメチルスルホキシド( DMSO )入りバイアル 1 本。5.AldeGreen アッセイ緩衝液:(部品番号 CS226324)。各 25 mL の AldeGreen アッセイ緩衝液入りボトル 4 本。6.ベラパミル:(部品番号 CS220012)。各 615μg のベラパミル粉末入りバイアル 4 本。
品質
  • 各ロットは、フローサイトメトリーによりSK-BR-3細胞のALDH活性を測定してテストしています。
  • AldeGreen 試薬は純度 95% (PMR) です。
保管および安定性
  • キットは 2 ~ 8℃ で保存してください。・再構成して活性化した AldeGreen 試薬は、一定量に分注して -20℃ で遮光し、最長 1 年間保存できます。繰り返し凍結・解凍することは推奨しません。・ベラパミルを添加した AldeGreen アッセイ緩衝液は、一定量に分注し、2 ~ 8℃ で 3 ヵ月間保存できます。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
適用法令
Jan Code
SCR151:
試験成績書(COA)