product name
3dGRO® Human Lung Organoids (XDO.344),
由来生物
human
品質水準
包装
vial of ≥ 1500 organoids/vial mg
メーカー/製品名
Millipore
成長モード
N/A
テクニック
cell culture | stem cell: suitable
輸送温度
liquid nitrogen
保管温度
−196°C
アプリケーション
- Each vial contains >1500 organoids.
- Mycoplasma: Negative
- Genotyped by STR analysis: Pass
- Human species verified
- Organoids are negative for HPV-16, HPV-18, Hepatitis A, B, C, and HIV-1 & 2 viruses by PCR.
- Cell viability test: Pass
Cell Line Characteristics
Sex: Male
Age: 46
Organ: Lung (PDX- Acinar/Solid)
Disease: Adenocarcinoma (Driver Mutations: KRAS G12C)
特徴および利点
保管および安定性
その他情報
法的情報
免責事項
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SCC603:
試験成績書(COA)
資料
Explore our cryopreserved human lung organoid biobank from NSCLC tumor biopsies for lung cancer, SARS-CoV2, COPD and pulmonary disease research. Lung organoid 3D cell culture protocol available.
肺がん、SARS-CoV2、COPD、肺疾患の研究用に、私たちのNSCLC腫瘍生検由来凍結ヒト肺がんオルガノイドバイオバンクをご利用ください。肺がんオルガノイド細胞培養プロトコルを利用できます。
関連コンテンツ
Explore our portfolio of 3D cell culture tools and technologies for any 3D cell line or application and discover organoids, hydrogels, ULA, microwell, or hydrogel plates, and more.