All Stericup® and Steritop® filters were developed for single-use application. The maximum volume is dependent on the receiver bottle capacity. Stericup® filters come with a receiver bottle with a specified maximum volume. For Steritop® filters, the maximum recommended volume is 2 L with an appropriate-sized receiver bottle. Larger processing volumes can result in membrane fouling, increase chance of spillage and contamination, and lead to possible airlock*.
*Note that devices with PES membranes can airlock if filtered to dryness. Some liquid must be left on top of the filter, then the system stopped, receiver changed or emptied, and more sample volume added before restart. This increases the chance of spillage.
おすすめの製品
物質
PVDF membrane
polystyrene bottle
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
品質水準
無菌性
irradiated
製品種目
Stericup®
特徴
hydrophilic
包装
pk of 12 ea
パラメーター
max. temp. at 45 °C
詳細
2.4 mL (hold-up volume)
テクニック
sterile filtration: suitable
H
120 mm
キャパシティ
150 mL
直径
12.5 cm
フィルタ直径
73 mm
Filter filtration area
40 cm2
漏斗容量
150 mL
Matrix
Durapore®
ポアサイズ
0.22 μm pore size
フィッティング
inlet funnel
outlet flask (Receiver)
輸送温度
ambient
詳細
Stericup ® とSteritop ® 真空滅菌ろ過デバイスでは、 ラボ試薬、バッファー、培地の最適な滅菌ろ過のために、信頼できる高性能メンブレンを使用しています 。これらのデバイスでは、卓越した流量とスループットが 低い非特異的結合と安定した倒れないデザインと組み合わされています。
このStericup® 0.22 μm孔径のフッ化ポリビニリデン(PVDF)メンブレン フィルターユニットでは、150 mLボトルトップを150 mLの回収フラスコおよび処理・貯蔵用のキャップと組み合わせています 。
アプリケーション
- 組織培養培地(添加物あり、なし)
- バッファー
- 生体液
特徴および利点
- この クイックリリースフィルターファネルは、回収ボトルから1/4回転ひねるだけで取り外すことができます。 こぼれる可能性が低く、— ベンチ上やフード内での操作が簡単です。
- Steritopのフィルターファネル部に記載された太字の製品情報が、® 構成や孔径などのメンブレンの特性を簡潔に表示しており、 用途に適した製品を迅速に選ぶことができます。
- カチッと閉じるキャップはフランジ付きで、濡れていても乾いていてもしっかりと握れるようになっており、 —止まったことを感じられるため確実に密閉できます。滅菌済みの内容物の 漏れや汚染の可能性を心配する必要がなくなりました。
- 回収ボトルのつや消し加工の広い記入スペースと明るい色のキャップ により、明確なラベリングが容易で、視認性が向上し、こすれて読めなくなることが減ります。
- カチッと閉じるキャップは、汚染リスクを回避するために側面についています。
- 回収ボトルは積み重ね可能なため、保管スペースを節約できます。
法的情報
試験成績書(COA)
-
What is the maximum processing volume for Stericup® and Steritop® filters? Can I add more volume after initial filtration?
1 回答-
役に立ちましたか?
-
-
The User Guide says “Use only glass or plastic bottles designed for vacuum applications”. Can you specify which bottles are compatible?
1 回答-
Steritop® Quick Release bottle top units require a vacuum-rated receiver bottle with either a GL33 or GL45 mm closure thread as specified. Steritop® E bottle top units require a vacuum-rated receiver bottle with a GL45 mm closure thread. Bottles no larger than 2 L should be used.
Glass bottles, GL33:
• Wheaton media bottles (glass), 500 mL (Product Z364886)
• Wheaton media bottles (glass), 1 L (Product Z364894)
Glass bottles, GL45
• Corning® glass media storage bottle, 125 mL (Product CLS1399125)
• Corning® glass media storage bottle, 250 mL (Product CLS1399250)
• Corning® glass media storage bottle, 500 mL (Product CLS1399500)
• Corning® glass media storage bottle, 1 L (Product CLS13991L)
• Pyrex® round media storage bottle, 500 mL (Product CLS1395500)
• Pyrex® round media storage bottle, 1 L (Product CLS13951L)
• KIMBLE® KIMAX® Media bottle, 250 mL (Product DWK14395250)
• KIMBLE® KIMAX® Media bottle, 500 mL (Product DWK14395500)
• KIMBLE® KIMAX® Media bottle, 1 L (Product DWK143951000)
Plastic (pre-sterile) bottles, GL45:
• Stericup® Quick Release Receiver flask, 250 mL (Product S200B02RE)
• Stericup® Quick Release Receiver flask, 500 mL (Product S200B05RE)
• Stericup® Quick Release Receiver flask, 1000 mL (Product S200B10RE)役に立ちましたか?
-
-
What Bacterial Endotoxins Test is used?
1 回答-
The test method used complies with USP 85 and EP 2.6.14 to ensure the absence of endotoxin in our products.
役に立ちましたか?
-
-
What is the maximum vacuum pressure for filtration?
1 回答-
700 mm Hg (27.5” Hg, 0.9 bar) differential vacuum at 25 °C (77 °F)
役に立ちましたか?
-
-
Can Stericup® bottles be placed inside freezers for long-term storage of media?
1 回答-
You can successfully freeze and store many aqueous solutions (such as culture media) in Stericup® bottles at temperatures up to -20 °C (-4 °F). It is strongly recommended that you run a sample stability trial under your actual storage conditions prior to using Stericup® bottles for frozen storage.
役に立ちましたか?
-
-
What is the difference between classic Stericup® filters and Stericup® “Quick Release” filters?
1 回答-
Stericup® Quick Release, or “QR”, filters feature a connection between funnel filter and receiver bottle that requires only a quarter-turn release to facilitate funnel removal. These filters come fully engaged – there is no need to tighten before use. The receiver bottle cap has flanges on the top surface to improve grip, as well as a positive lock stop to ensure a leak-proof seal with the receiver bottle. Other improvements include a large, frosted writing surface on the receiver bottle and a lighter cap color to facilitate labelling, more prominent volume markings on the filtration funnel and receiver bottle, and a product label with a peel-off lot record strip on the bag for easy viewing in storage.
役に立ちましたか?
-
-
Are Stericup® and Steritop® filters GMP-certified?
1 回答-
No, Stericup® and Steritop® devices are not GMP-approved.
役に立ちましたか?
-
-
Can we filter oil-type liquids with Stericup® filters?
Can we filter oil-type liquids with Stericup® filters?
1 回答-
Likely not, due to pore size/possible fouling/chemical compatibility. Refer to our guide, "Chemical compatibility of filter components": https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/302/855/membrane-chemical-compatibility-ds2532en-ms.pdf
役に立ちましたか?
-
-
Which type of pump should be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
Which type of pump should be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
1 回答-
We recommend our Chemical Duty Pump: https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/wp6111560
役に立ちましたか?
-
-
What leachables are detected during filtration processes using Stericup® filters?
1 回答-
We have not performed extractables/leachables studies for our Stericup® filters.