スキップする
S2GPU02RE
Millipore® Stericup® クイックリリース吸引ろ過システム
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, filter capacity 250 mL, pack of 12 ea
1のうち3の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
別名:
SCGPU02RE
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
41104914
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031623
Pore size:
0.22 μm pore size
Filter capacity:
250 mL
Packaging:
pack of 12 ea
Material:
polyethersulfone membrane, polystyrene bottle, polystyrene funnel(s), polystyrene housing
Sterility:
sterile
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
material
polyethersulfone membrane, polystyrene bottle, polystyrene funnel(s), polystyrene housing
sterility
sterile
product line
Stericup®
feature
hydrophilic
packaging
pack of 12 ea
parameter
45 °C max. temp.
description
2.4 mL (hold-up volume)
technique(s)
sterile filtration: suitable
H
164 mm
diam.
12.5 cm
filter capacity
250 mL
filter diam.
73 mm
filtration area
40 cm2
matrix
Express PLUS
pore size
0.22 μm pore size
fitting
inlet funnel, outlet flask (Receiver)
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
この品目は、SCGPU02REと直接交換可能です。
安心な作業と確実なろ過をStericup® とSteritop® のろ過システムで実現。
The Stericup® とSteritop® の滅菌ろ過デバイスでは、ラボ試薬、バッファー、培地の最適な滅菌ろ過のために、信頼できる高性能メンブレンを使用しています。これらのデバイスでは、卓越した流量とスループットが低い非特異的結合と安定した倒れないデザインと組み合わされています。
このStericup® 0.22 μm孔径polyethersulfone(PES)メンブレンフィルターユニットは、250 mLボトルトップを250 mL回収フラスコおよび処理・保存用キャップと組み合わせたものです。
Application
Stericup®およびSteritop® システムは、最大限の流れを確保しながら起泡とタンパク質変性を抑えるように設計されており、組織培養培地や生体液などの水溶液の滅菌真空ろ過に使用できます。
  • 組織培養培地(添加物あり、なし)
  • バッファー
  • 生体液
研究専用
Features and Benefits
  • この クイックリリースフィルターファネルは、回収ボトルから1/4回転ひねるだけで取り外すことができます こぼれる可能性が低く、— ベンチ上やフード内での操作が簡単です。
  • Steritopのフィルターファネル部に記載された太字の製品情報が、® 構成や孔径などのメンブレンの特性を簡潔に表示しており、 用途に適した製品を迅速に選ぶことができます。
  • カチッと閉じるキャップはフランジ付きで、濡れていても乾いていてもしっかりと握れるようになっており、 —止まったことを感じられるため確実に密閉できます。滅菌済みの内容物の 漏れや汚染の可能性を心配する必要がなくなりました。
  • 回収ボトルのつや消し加工の広い記入スペースと明るい色のキャップ により、明確なラベリングが容易で、視認性が向上し、こすれて読めなくなることが減ります。
  • カチッと閉じるキャップは、汚染リスクを回避するために側面についています。
  • 回収ボトルは積み重ね可能なため、保管スペースを節約できます。
Legal Information
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stericup is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–10/16 質問  
  1. Buongiorno. I filtri resistono ad inchiostri UV a base acrilica, all'acetone e all'alcool isopropilico?
    1 回答
    1. This product is composed of polyethersulfone and polystyrene materials. Hence, it is not recommended for use with acetone.
      Please see the chemical compatibility chart: https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/filtration/chemical-compatibility-of-filter-components?utm_source=redirect&utm_medium=promotional&utm_campaign=FilterChemicalCompatibility
      However, the product's compatibility with acrylic-based UV inks and isopropyl alcohol has not been validated.
      Please see the user guide for more information:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/337/924/20199204w-ms.pdf
      役に立ちましたか?
  2. Which type of pump should be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
    Which type of pump should be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
    1 回答
    1. We recommend our Chemical Duty Pump: https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/wp6111560
      役に立ちましたか?
  3. The User Guide says “Use only glass or plastic bottles designed for vacuum applications”. Can you specify which bottles are compatible?
    1 回答
    1. Steritop® Quick Release bottle top units require a vacuum-rated receiver bottle with either a GL33 or GL45 mm closure thread as specified. Steritop® E bottle top units require a vacuum-rated receiver bottle with a GL45 mm closure thread. Bottles no larger than 2 L should be used.
      Glass bottles, GL33:
      • Wheaton media bottles (glass), 500 mL (Product Z364886)
      • Wheaton media bottles (glass), 1 L (Product Z364894)
      Glass bottles, GL45
      • Corning® glass media storage bottle, 125 mL (Product CLS1399125)
      • Corning® glass media storage bottle, 250 mL (Product CLS1399250)
      • Corning® glass media storage bottle, 500 mL (Product CLS1399500)
      • Corning® glass media storage bottle, 1 L (Product CLS13991L)
      • Pyrex® round media storage bottle, 500 mL (Product CLS1395500)
      • Pyrex® round media storage bottle, 1 L (Product CLS13951L)
      • KIMBLE® KIMAX® Media bottle, 250 mL (Product DWK14395250)
      • KIMBLE® KIMAX® Media bottle, 500 mL (Product DWK14395500)
      • KIMBLE® KIMAX® Media bottle, 1 L (Product DWK143951000)
      Plastic (pre-sterile) bottles, GL45:
      • Stericup® Quick Release Receiver flask, 250 mL (Product S200B02RE)
      • Stericup® Quick Release Receiver flask, 500 mL (Product S200B05RE)
      • Stericup® Quick Release Receiver flask, 1000 mL (Product S200B10RE)
      役に立ちましたか?
  4. What is the expiration date of Stericup® and Steritop® filters?
    1 回答
    1. Typically 3 years from sterilization.
      役に立ちましたか?
  5. What leachables are detected during filtration processes using Stericup® filters?
    1 回答
    1. We have not performed extractables/leachables studies for our Stericup® filters.
      役に立ちましたか?
  6. What is the maximum processing volume for Stericup® and Steritop® filters? Can I add more volume after initial filtration?
    1 回答
    1. All Stericup® and Steritop® filters were developed for single-use application. The maximum volume is dependent on the receiver bottle capacity. Stericup® filters come with a receiver bottle with a specified maximum volume. For Steritop® filters, the maximum recommended volume is 2 L with an appropriate-sized receiver bottle. Larger processing volumes can result in membrane fouling, increase chance of spillage and contamination, and lead to possible airlock*.
      *Note that devices with PES membranes can airlock if filtered to dryness. Some liquid must be left on top of the filter, then the system stopped, receiver changed or emptied, and more sample volume added before restart. This increases the chance of spillage.
      役に立ちましたか?
  7. What is the difference between classic Stericup® filters and Stericup® “Quick Release” filters?
    1 回答
    1. Stericup® Quick Release, or “QR”, filters feature a connection between funnel filter and receiver bottle that requires only a quarter-turn release to facilitate funnel removal. These filters come fully engaged – there is no need to tighten before use. The receiver bottle cap has flanges on the top surface to improve grip, as well as a positive lock stop to ensure a leak-proof seal with the receiver bottle. Other improvements include a large, frosted writing surface on the receiver bottle and a lighter cap color to facilitate labelling, more prominent volume markings on the filtration funnel and receiver bottle, and a product label with a peel-off lot record strip on the bag for easy viewing in storage.
      役に立ちましたか?
  8. Can Stericup® bottles be placed inside freezers for long-term storage of media?
    1 回答
    1. You can successfully freeze and store many aqueous solutions (such as culture media) in Stericup® bottles at temperatures up to -20 °C (-4 °F). It is strongly recommended that you run a sample stability trial under your actual storage conditions prior to using Stericup® bottles for frozen storage.
      役に立ちましたか?
  9. Can Stericup® and Steritop® filters be used to prepare solutions that will be administered to patients?
    1 回答
    1. No, all Stericup® and Steritop® devices are Research Use Only.
      役に立ちましたか?
  10. What is the maximum vacuum pressure for filtration?
    1 回答
    1. 700 mm Hg (27.5” Hg, 0.9 bar) differential vacuum at 25 °C (77 °F)
      役に立ちましたか?
1–10/16 質問  
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. Columbia, MO
    • 4件のレビュー
    • 0件の投票
    星5/5個です。
    Easy to use filter units that work well
    Sigma is known for its high quality of chemical and biochemical reagents, and this is no exception.
    Googleで翻訳する
    役に立ちましたか?
  2. 2件の評価のみのレビュー