Merck
S2GPT05RE
Millipore
ステリトップクイックリリース
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, funnel capacity 500 mL, pack of 12 ea
別名:
SCGPT05RE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104914
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.24
ポアサイズ:
0.22 μm pore size
H:
148 mm
キャパシティ:
500 mL
直径:
12.5 cm
ディスク直径:
73 mm
フィルタ直径:
73 mm
ろ過面積:
40 cm2
漏斗容量:
500 mL
物質:
polyethersulfone membrane
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
メーカー/製品名:
Steritop®
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
polyethersulfone membrane
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
品質水準
無菌性
sterile; irradiated
製品種目
Steritop®
特徴
hydrophilic
包装
pack of 12 ea
メーカー/製品名
Steritop®
パラメーター
45 °C max. temp.
詳細
2.4 mL (hold-up volume)
テクニック
sterile filtration: suitable
H
148 mm
キャパシティ
500 mL
直径
12.5 cm
ディスク直径
73 mm
フィルタ直径
73 mm
ろ過面積
40 cm2
漏斗容量
500 mL
Matrix
Express PLUS
ポアサイズ
0.22 μm pore size
フィッティング
inlet funnel
45 mm outlet thread(s)
輸送温度
ambient
詳細
この品目は、SCGPT05REと直接交換可能です。
安心な作業と確実なろ過をStericup® とSteritop® のろ過システムで実現。
Stericup® とSteritop® の滅菌ろ過デバイスでは、ラボ医薬、バッファー、培地の最適な滅菌ろ過のために、信頼できる高性能メンブレンを使用しています。これらのデバイスでは、卓越した流量とスループットが低い非特異的結合と安定した倒れないデザインと組み合わされています。
0.22 μm孔径のポリエーテルスルホン(PES)メンブレンフィルターユニットを備えたこのSteritop® 500 mLボトルトップは、開口部が45 mmの、真空用にデザインされたボトルで使用できます。
アプリケーション
Stericup® およびSteritop® システムは、最大限の流れを確保しながら起泡とタンパク質変性を抑えるように設計されており、 組織培養培地や生体液などの水溶液の滅菌真空ろ過に 使用できます。
  • 組織培養培地(添加物あり、なし)
  • バッファー
  • 生体液
研究専用。
特徴および利点
この Steritop®のフィルターファネル部に記載された太字の製品情報が、 構成や孔径などのメンブレンの特性を簡潔に表示しており、 用途に適した製品を迅速に選ぶことができます。
法的情報
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
資料
Learn about the impact of filtration on hematopoietic cell culture media containing vital T cell factors and other media components.
Evaluation of sterile filtration devices for protein preservation in sterile filtration of cell culture media.
関連コンテンツ
What are you filtering out? What do you want to keep? Pick the right membrane for your filtration.
Learn how to effectively filter fetal bovine serum (FBS) using Stericup® Quick Release vacuum filtration devices, including flow test data and analysis.
This article shows that a PES membrane containing Stericup Quick Release filter provides an alternative for the pluripotent expansion of embryonic stem cells.
質問
1–10/15 質問  
  1. What is the expiration date of Stericup® and Steritop® filters?
    1 回答
    1. Typically 3 years from sterilization.
      役に立ちましたか?
  2. Can Stericup® and Steritop® filters be reused?
    1 回答
    1. All Stericup® and Steritop® filters were developed for single use, disposable processing.
      役に立ちましたか?
  3. What is the chemical compatibility of the various Stericup® and Steritop® filters?
    1 回答
    1. Please refer to our guide, "Chemical compatibility of filter components": https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/302/855/membrane-chemical-compatibility-ds2532en-ms.pdf
      役に立ちましたか?
  4. What is the maximum vacuum pressure for filtration?
    1 回答
    1. 700 mm Hg (27.5” Hg, 0.9 bar) differential vacuum at 25 °C (77 °F)
      役に立ちましたか?
  5. What Bacterial Endotoxins Test is used?
    1 回答
    1. The test method used complies with USP 85 and EP 2.6.14 to ensure the absence of endotoxin in our products.
      役に立ちましたか?
  6. Can Stericup® bottles be placed inside freezers for long-term storage of media?
    1 回答
    1. You can successfully freeze and store many aqueous solutions (such as culture media) in Stericup® bottles at temperatures up to -20 °C (-4 °F). It is strongly recommended that you run a sample stability trial under your actual storage conditions prior to using Stericup® bottles for frozen storage.
      役に立ちましたか?
  7. What leachables are detected during filtration processes using Stericup® filters?
    1 回答
    1. We have not performed extractables/leachables studies for our Stericup® filters.
      役に立ちましたか?
  8. What is the maximum processing volume for Stericup® and Steritop® filters? Can I add more volume after initial filtration?
    1 回答
    1. All Stericup® and Steritop® filters were developed for single-use application. The maximum volume is dependent on the receiver bottle capacity. Stericup® filters come with a receiver bottle with a specified maximum volume. For Steritop® filters, the maximum recommended volume is 2 L with an appropriate-sized receiver bottle. Larger processing volumes can result in membrane fouling, increase chance of spillage and contamination, and lead to possible airlock*.
      *Note that devices with PES membranes can airlock if filtered to dryness. Some liquid must be left on top of the filter, then the system stopped, receiver changed or emptied, and more sample volume added before restart. This increases the chance of spillage.
      役に立ちましたか?
  9. Can Stericup® and Steritop® filters be used to prepare solutions that will be administered to patients?
    1 回答
    1. No, all Stericup® and Steritop® devices are Research Use Only.
      役に立ちましたか?
  10. What tubing can be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
    1 回答
    1. Stericup® and Steritop® filters are fitted with a 1/4” tube adapter. We recommend 3/16 in. (4.8 mm) ID silicone tubing to fit this tube adapter: https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/xx7100004
      役に立ちましたか?
1–10/15 質問  