Merck
RECYTMAG-65K
Millipore
MILLIPLEX® Rat Cytokine/Chemokine Magnetic Bead Panel - Immunology Multiplex Assay
Simultaneously analyze multiple cytokine and chemokine biomarkers with Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in rat serum, plasma and cell culture samples.
別名:
luminex rat cytokine chemokine growth factor multiplex assay, luminex rat pro inflammatory anti inflammatory cytokine panel, millipore rat inflammation multiplex kit, rat interleukin immunoassay panel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
品質水準
交差性
rat
メーカー/製品名
Milliplex®
assay range
accuracy: 80-131%
standard curve range: 0.2-1,000 pg/mL
(EGF)
standard curve range: 12.2-50,000 pg/mL
(GM-CSF, IL-1α, IL-2, IL-12 (p70), IL-18)
standard curve range: 14.6-60,000 pg/mL
(Leptin, IFNγ, GRO/KC/CINC-1)
standard curve range: 2.4-10,000 pg/mL
(MIP-1α, IL-1β, IP-10, Fractalkine, TNFα)
standard curve range: 24.4-100,000 pg/mL
(LIX, MIP-2)
standard curve range: 29.3-120,000 pg/mL
(MCP-1)
standard curve range: 4.9-20,000 pg/mL
(G-CSF, Eotaxin, IL-4, IL-13, IL-5, VEGF, RANTES)
standard curve range: 7.3-30,000 pg/mL
(IL-10, IL-17A)
standard curve range: 73.2-300,000 pg/mL
(IL-6)
テクニック
multiplexing: suitable
検出方法
fluorometric (Luminex xMAP)
輸送温度
wet ice
詳細
The MILLIPLEX® Rat Cytokine/Chemokine Bead Panel (RECYTMAG-65K) enables you to focus on the therapeutic potential of cytokines, as well as the modulation of cytokine expression.
Panel Type: Cytokines/Chemokines
特異性
Cross Reactivty
There is no or minimum cross-reactivity between the antibodies and any other analytes in the panel.
アプリケーション
  • Analytes: EGF, Eotaxin/CCL11, Fractalkine, G-CSF, GM-CSF, GRO/KC, IFN-γ, IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-12 (p70), IL-13, IL-17A, IL-18, IP-10, Leptin, LIX, MCP-1, MIP-1α, MIP-2, RANTES, TNF-α, VEGF
  • Recommended Sample type: rat serum or plasma
  • Recommended Sample dilution: 1:2
  • Assay Run Time: One day
特徴および利点
Design your multiplex kit by choosing available analytes within this panel.
関連事項
Replaces: RCYTOMAG-80K
法的情報
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Respiratory Tract
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Ginsenoside Rd maintains adult neural stem cell proliferation during lead-impaired neurogenesis.
Wang, B; Feng, G; Tang, C; Wang, L; Cheng, H; Zhang, Y; Ma, J; Shi, M; Zhao, G
Neurological Sciences null
A guinea pig model of Zika virus infection.
Kumar M, Krause KK, Azouz F, Nakano E, Nerurkar VR.
Virology Journal null
?1-Antitrypsin inhibits ischemia reperfusion-induced lung injury by reducing inflammatory response and cell death.
Gao, W; Zhao, J; Kim, H; Xu, S; Chen, M; Bai, X; Toba, H; Cho, HR; Zhang, H; Keshavjeel, S; Liu, M
The Journal of Heart and Lung Transplantation : the Official Publication of the International Society For Heart Transplantation null
Mariano Guardia Clausi et al.
Journal of cerebral blood flow and metabolism : official journal of the International Society of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 37(3), 787-800 (2016-03-18)
Neuroinflammation subsequent to developmental brain injury contributes to a wave of secondary neurodegeneration and to reactive astrogliosis that can inhibit oligodendrocyte progenitor differentiation and subsequent myelination. Here we evaluated the therapeutic efficacy of a small molecule antagonist for a TGFß
Implications of time-series gene expression profiles of replicative senescence.
Kim, YM; Byun, HO; Jee, BA; Cho, H; Seo, YH; Kim, YS; Park, MH; Chung, HY; Woo, HG; Yoon, G
Aging Cell null
関連コンテンツ
See how multiplex assays, such as the Luminex® bead-based multiplex immunoassay MILLIPLEX® Rat Liver Injury Panel, enable researchers to simultaneously measure multiple hepatotoxic biomarkers and cytokines to expand knowledge on drug-induced liver injury processes.
Learn how immunoassays are used in cosmetics and personal care research to discover potential harmful effects of cosmetics products, and assess markers of inflammation, sensitization, aging, and tissue regeneration among others.
化粧品やパーソナルケア製品の研究において、イムノアッセイを使用して炎症や感作、老化、組織再生に関するバイオマーカーを評価し、化粧品の潜在的な有害作用を調べる方法について紹介します。
See how multiplexing the inflammation signaling pathway with MILLIPLEX® inflammation assays or cell signaling assays can help researchers bridge the gap between immunology and cell signaling, including investigating T cell signaling, Th Cell differentiation, inflammatory response signaling, and sepsis signaling.
すべて表示