スキップする
RAWP14250
MCEメンブレンフィルター、1.2 μm孔径
MF-Millipore, filter diam. 142 mm, hydrophilic
別名:
MF-Milliporeメンブレンフィルター、孔径1.2 µm
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
1.2 μm pore size, 82 % porosity
Material:
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
142 mm
Sterility:
non-sterile
この製品は、Merck Milliporeウェブサイトでのみ注文できます。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
description
142 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 50 discs
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore, Millipore
parameter
20 L/min-cm2 air flow rate, 270 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
diam.
142 mm
filter diam.
142 mm
thickness
150 μm
gravimetric extractables
5%
refractive index
n/D 1.512
matrix
MF-Millipore
pore size
1.2 μm pore size, 82 % porosity
bubble point
≥0.76 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
General description
  • MF-Millipore®混合セルロースエステルメンブレンフィルターは、生物学的および環境的モニタリング用途に理想的です。
  • エチレンオキサイド、γ線照射、高圧蒸気などの滅菌法に適合します。
  • 白色フィルターには、表面に格子が付いたものがあります。
Application
水溶液の清澄化
Legal Information
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
RAWP01300RAWP09025RAWP04700
description
MF-Millipore, filter diam. 142 mm, hydrophilic
description
MF-Millipore, filter diam. 13 mm, hydrophilic
description
MF-Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
description
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white
diam.
142 mm
diam.
13 mm
diam.
90 mm
diam.
47 mm
manufacturer/tradename
MF-Millipore
manufacturer/tradename
MF-Millipore
manufacturer/tradename
MF-Millipore
manufacturer/tradename
MF-Millipore
pore size
1.2 μm pore size, 82 % porosity
pore size
1.2 μm pore size, 82 % porosity
pore size
1.2 μm pore size, 82 % porosity
pore size
1.2 μm pore size, 82 % porosity
parameter
20 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp., 270 mL/min-cm2 water flow rate
parameter
20 L/min-cm2 air flow rate, 270 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
parameter
20 L/min-cm2 air flow rate, 270 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
parameter
20 L/min-cm2 air flow rate, 270 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, plain filter
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
pictograms
Flame
signalword
Danger
保管分類
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Hazard Classifications
ED ENV 1 - Flam. Sol. 1
適用法令
第5類:自己反応性物質 + 硝酸エステル類 + 危険等級I + 第一種自己反応性物質
fsl
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)