Merck
QPAK00TIX
Milli-Q
QPAK®精製カートリッジ
Designed for use with Milli-Q® Direct systems for removal of ionic contaminants down to trace levels, when fed with RO purified water
別名:
QPAK® TIX研磨カートリッジ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
物質
polypropylene and polyethylene
品質水準
包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
QPAK®
抵抗性
>18.0 MΩ-cm (at 25 °C)
テクニック
ion chromatography: suitable
全有機炭素(TOC)残留物
<10 ppb
適合性
for use with Milli-Q® Direct
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
QPAK® TIX研磨カートリッジは、RO精製水を通したときに、イオン性汚染物質を微量レベルまで除去するように設計されています。このカートリッジは、抽出可能汚染物質の浸出を最小限に抑えるために、無菌で高純度の材料から製造されています。QPAK® TIX研磨カートリッジは、Milli-Q® Directシステムに使用できます。
アプリケーション
イオン性汚染物質を微量レベルまで除去。
特徴および利点
  • QPAK® – QPAK00TIXカートリッジフィルターの交換用の純正消耗品。
  • e-Sure無線周波数識別(RFID)タグで完全なトレーサビリティを保証、パックパラメータを即座に確認可能。
  • 品質証明書のオンライン入手が可能。
  • イオンを微量レベルまで除去するためにイオン交換樹脂を使用。
法的情報
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
QPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany