戻る
Q-Gard
®
精製カートリッジ
Products
製品区分
polishing cartridges (11)
ブランド
Milli-Q (11)
適合性
品質レベル
技法
製品の絞り込み
Showing 1-11 of 11
比較する
製品番号
詳細
価格
QGARDT1X1
Q-Gard
®
精製カートリッジ,
For Milli-Q
®
Reference and Advantage A10 systems connected to Elix
®
/ RO / distilled water feed
表示
価格を表示
QGARDT2X1
Q-Gard
®
精製カートリッジ,
For Milli-Q
®
Advantage A10 / Reference systems connected to DI water feed
表示
価格を表示
QGARD00R1
Q-Gard
®
精製カートリッジ,
For Milli-Q
®
Element (2001-2009) / Academic / Biocel / Element / Gradient / Synthesis systems connected to Elix
®
/ RO / distilled water feed
表示
価格を表示
QGARD00D2
Q-Gard
®
精製カートリッジ,
For Milli-Q
®
Academic / Biocel / Element / Gradient / Synthesis water purification systems connected to DI water feed
表示
価格を表示
QGARDTXL04
Q-Gard
®
精製カートリッジ,
For use with Milli-Q
®
CLX/HX/HX SD/HR 7000 series systems, Produces high resistivity water from purification media.
表示
価格を表示
CP2ALLREST
Q-Gard
®
精製カートリッジ,
Polishing cartridge for AFS
®
8/16 and AFS
®
8D/16D systems
表示
価格を表示
QGARDTL01
Q-Gard
®
精製カートリッジ,
For Elix
®
Gulfstream / Large and RiOs
™
Large systems connected to a pure water feed source
表示
価格を表示
QGARDT3X1
Q-Gard
®
精製カートリッジ,
For Milli-Q
®
Advantage A10 / Reference systems connected to DI water feed containing high silt
表示
価格を表示
QGARDTBX1
Q-Gard
®
精製カートリッジ,
For Milli-Q
®
Advantage A10/Reference systems, for dedicated removal of boron traces from water
表示
価格を表示
QGARD00B1
Q-Gard
®
精製カートリッジ,
For dedicated removal of boron traces from water dispensed by Milli-Q
®
Element / Academic / Biocel / Element / Gradient / Synthesis systems
表示
価格を表示
CP2ALLRES
Q-Gard
®
精製カートリッジ,
Polishing cartridge for AFS
®
8/16 and AFS
®
8D/16D systems