スキップする
PP540
Purified Mouse IgG
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
Citations:
-
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
適用法令
PP540-K: + PP540-GKC: + PP540-KC: + PP540-2GKC:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)