安全性情報
PMEF-HL
Sigma-Aldrich
EmbryoMax®初代マウス胚線維芽細胞
Mouse
別名:
Hygro MEF Feeder Cells, Hygro Mouse Feeder Cells, Hygro-MEFs, Hygromycin Restistant PMEFs, MEF Feeder Cells, hygro PMEFs, hygro MEFs, MEFs, Mouse Feeder Cells
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106509
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.75
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
製品名
EmbryoMax®初代マウス胚線維芽細胞, PMEF, Hygro Resistant, Strain C57/BL6, Not Treated, Passage 3
由来生物
mouse
品質水準
メーカー/製品名
Specialty Media
EmbryoMax®
テクニック
cell culture | stem cell: suitable
入力
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type primary embryotic fibroblasts (PMEFs)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
輸送温度
liquid nitrogen
詳細
EmbryoMaxのPMEF細胞は、時間のかかるフィーダー細胞の単離および調製の必要性をなくすことで、ES細胞培養の便利なソリューションを研究者に提供します。多くの胚性幹細胞培養プロトコルでは、初代マウス胚線維芽細胞(PMEF)を使用する必要があります。これらのプロトコルでは、通常、PMEFフィーダー細胞の単層上でES細胞を培養します。 フィーダー細胞は幹細胞培養において2つの重要な役割を果たします。いくつかの重要な増殖因子を培地に分泌して多能性の維持を助けることとと、ES細胞が増殖するための細胞マトリックスを提供することです。
初代マウス胚線維芽細胞、ハイグロマイシン耐性、C57/BL6株は、マイトマイシンCで処理しておらず、マウスおよびヒトES/IPS細胞のフィーダー層となります。MEF細胞はハイグロマイシン耐性です。細胞は3継代目で提供され、さらに増殖させてから後で使用するために凍結させることができます。
MEFフィーダー細胞のプレーティング
手順:
1.PMEFフィーダー細胞を解凍する前に、プレート/フラスコをゼラチン溶液でコートします。
2.PMEFバイアルを37°Cのウォーターバスですみやかに解凍し、15 mLチューブ(温めた10 mLのPMEFフィーダー細胞培地が入っているもの)に移しますチューブを穏やかに転倒させて混ぜ、300 x gで4–5分間遠心します。
3.上清を取り除き、細胞ペレットを温めたPMEF フィーダー細胞培地で再懸濁します。
4.プレート/フラスコからラチン溶液を取り除き、マウスESプロトコルガイドの表4.1で推奨されている密度でPMEFフィーダー細胞懸濁液を分注します。
5.PMEFフィーダー細胞を37°C、5% CO2でインキュベートします。正しいPMEF密度と
外観の推定には、マウスESプロトコルガイドの図4A、B、Cを指針として使用してください。ゼラチン化したプレートは12–14日間使用できます。
細胞株の説明
初代マウス胚線維芽細胞
包装
5-6x106 ea
物理的形状
細胞は、個々のバイアルに入れて凍結状態で提供されます。1バイアルあたり約5~6×106個の線維芽細胞が含まれ、5バイアル1パックで販売され、3継代目で供給されます。
保管および安定性
受領後のバイアルは、-80°Cで保存してください。6か月を超えて保存する場合は、液体窒素の気相で(キャップを確実に固く閉めて下さい)最長2年間保存できます。
法的情報
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PMEF-HL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Mouse embryonic fibroblasts (MEFs) serve as a feeder layer for both mouse and human embryonic stem cells (ES cells) and induced pluripotent stem cells (iPSCs).
プロトコル
Stem Cell protocols for cryopreservation, thawing of cryopreserved stem cells and media preparation.
Stem cell reprogramming protocols to generate human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including viral and non-viral RNA based methods.
質問
  1. Would it be possible to get a more precise information on the dissection of these fibroblasts -- i.e. were the head, vertebral column, dorsal root ganglia, and visceral organs removed? Or were these fibroblasts obtained from limbs only?
    1 回答
    1. The dissection requirement is that the head, liver, and visceral tissues be taken. Unfortunately, other than the source of the dissected tissues, the specific origin is not reported.