Merck
PHCC3CHARG
Millipore
Scepter 3.0 充電ステーション
別名:
3.0 充電ドック, Scepter 充電ステーション, Scepter 充電用ステーション
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41131501
NACRES:
NC.57
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Scepter
テクニック
cell counting: suitable
適合性
Scepter
輸送温度
ambient
詳細
Scepter3.0 充電ステーションは、(別売りの Scepter3.0 充電ステーション設置キットを使用して)複数の方法で設置したり、ベンチに固定して保管したりすることができます。充電ステーションは、Scepter 3.0 を使用しないときに、邪魔にならないように収納することができ、フードや検査室の貴重なスペースを確保することができます。
充電ステーションは、Scepter 3.0 機器に付属しており、複数の設置方法用に別途購入することもできます。
構成
Scepter 3.0 機器の付属品:PHCC340KITPHCC360KITScepter 3.0 用の追加充電ステーションは別途購入可能です。
関連製品
製品番号
詳細
価格
文書ライブラリにアクセスする
資料
The Scepter™ 3.0 Cell Counter, when used in conjunction with a 40 μm aperture sensor, can accurately count and precisely size a wide range of cell types and particles. This application note demonstrates two examples of experiments using the instrument’s sensitive size-discriminating capacity for rapid qualitative assessment of individual cell populations.
関連コンテンツ
Scepter™ Cell Counter is a portable device which brings consistency in cell counting right to the culture hood in less than 30 seconds.
Scepter™ counting is 7 to 10 times faster than hemocytometry-and also faster than other automated counters. Learn more about how this amazing technology works
A list of which mammalian and other key phenotypes have been validated for Scepter™ counting precision.