主要文書
PHCC360050
Millipore
Scepter 3.0セルカウンターセンサー
60 μm sensors designed to count particles between 6 μm & 36 μm
別名:
Automated Cell counter tips
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41131501
NACRES:
NC.57
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
特徴
50 μL (sample volumn)
包装
pkg of 50 ea
メーカー/製品名
Scepter
パラメーター
10000 particles/mL particle concentration (500000 particles/mL)
テクニック
cell counting: suitable
粒径
6-36 μm
適合性
Scepter for use with cells sized 8.0–25.0 μm
Not compatible with Scepter 2.0 Instruments
輸送温度
ambient
詳細
Scepter 3.0ハンディ型自動セルカウンターは、細胞および粒子を計数する迅速で便利な方法です。40および60uMセンサーに適合します。このシステムは、小型化したハンディ型の様式でコールター原理を採用しており、迅速に細胞を計数できます。以前は10分かかっていましたが、今では30秒未満で計数できます。対象とする細胞培養の希釈液を調製し、希釈したサンプルをScepterセルカウンターを使ってScepterセンサーに吸引します。
Scepter 3.0セルカウンターのスクリーンには以下が表示されます:
  • 細胞濃度
  • 平均細胞サイズ
  • 平均細胞容積
  • サイズまたは容積の分布のヒストグラム
このシステムは、研究用途のみを目的としており、現在使用されている細胞を代表する細胞型を用いて試験しています。
特徴および利点
Scepter 3.0センサーは、サブミクロンおよびサブピコリットルレベルの分解能で細胞の大きさと細胞容積による識別を可能にする、マイクロ加工された細胞感知ゾーンを用いて設計されています。
精密液体ハンドリングチャンネルおよび電子機器と組み合わせると、Scepterセンサーにより、正確かつ高い信頼性で細胞集団の統計量が得られます。
その他情報
Scepter 2.0製品には適合しません
文書ライブラリにアクセスする
資料
Cell counting protocol using a hemocytometer for monitoring cell viability. Discover other cell counting tools such as the Scepter™ 3.0 Cell Counter.
The Scepter™ 3.0 Cell Counter, when used in conjunction with a 40 μm aperture sensor, can accurately count and precisely size a wide range of cell types and particles. This application note demonstrates two examples of experiments using the instrument’s sensitive size-discriminating capacity for rapid qualitative assessment of individual cell populations.
関連コンテンツ
Scepter™ Cell Counter is a portable device which brings consistency in cell counting right to the culture hood in less than 30 seconds.
Scepter™ counting is 7 to 10 times faster than hemocytometry-and also faster than other automated counters. Learn more about how this amazing technology works
A list of which mammalian and other key phenotypes have been validated for Scepter™ counting precision.
質問
  1. Hello, are the cell counter sensors reusable, for example washing with water between samples to reuse the sensor?
    1 回答
    1. The sensors for the Scepter cell counter are not reusable. One sensor is used per analysis. The liquid is trapped inside each sensor and is disposable once a reading takes place when the liquid is drawn up a narrow pathway.