クローン
PAb1620, monoclonal
フォーム
liquid
含みます
≤0.1% sodium azide as preservative
交差性
human, mouse, rat, primate, bovine
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
do not freeze
アイソタイプ
IgG2a
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TP53(7157)
詳細
免疫原
アプリケーション
Immunoblotting (not recommended)
Immunofluorescence (1-20 μg/ml)
Immunoprecipitation (1 μg per sample)
Paraffin Sections (5 μg/ml, heat pre-treatment required)
包装
警告
アナリシスノート
Hs27 cells or breast carcinoma tissue
その他情報
Greenblatt, M.S., et al. 1994. Cancer Res.54, 4855.
Barak, Y., et al. 1993. EMBO J.12, 461.
Kastan, M.B., et al. 1992. Cell71, 587.
Kuerbitz, S.J. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 7491.
Lane, D.P. 1992. Nature358, 15.
Kastan, M.B., et al. 1991. Cancer Res.51, 6304.
Ball, R.K., et al. 1984. EMBO J.3, 1485.
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
OP33-100UG:
OP33-20UG:
試験成績書(COA)