物質
Barex®
PVDF membrane (hydrophilic)
flat bottom wells
titanium dioxide
品質水準
詳細
Receptor binding assays on whole cells and cell fragments, protein kinase/phosphatase precipitation assays, bead/resin based assays
無菌性
non-sterile
製品種目
MultiScreen®
特徴
hydrophilic
lid
メーカー/製品名
MultiScreen®
パラメーター
50-250 μL sample volume (per well)
テクニック
activity assay: suitable (protein kinase/phosphatase precipitation)
bead-based assay: suitable
ligand binding assay: suitable
receptor binding assay: suitable
H
14.4 mm
L
128 mm
W
85.5 mm
ろ過面積
0.28 cm2
プレートサイズ
96 wells
ウェルの最大容量
300 μL
有効容積
50-250 μL
マトリックス
Durapore®
ポアサイズ
0.22 μm pore size
結合型
low binding surface
輸送温度
ambient
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13
試験成績書(COA)
資料
ELISpot assay provides qualitative and quantitative information on immune responses, visualizing multiple secretory products from single responding cells.
関連コンテンツ
This provides information about the chemical compatibility of MultiScreen Filter Plates with different reagents.