Merck
MPE100025
Millipore
Microcon®-遠心式フィルター
MWCO 100 kDa, polyethersulfone membrane (Biomax), sample volume 0.5 mL
別名:
Biomax polyethersulfone (PES) membrane centrifuge filter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104916
NACRES:
NB.24
物質
polyacetal base (membrane support)
polycarbonate device top
polyethersulfone membrane (Biomax)
polypropylene tube (filtrate/concentrate)
silicone O-ring (medical grade)
詳細
0.5 mL centrifugal filter
ideal for concentration and desalting of biomolecules
無菌性
non-sterile
製品種目
Microcon®
特徴
holdup volume> 10 μL
パラメーター
0.5 mL sample volume
L
4.5 cm (1.8 in.)
直径
12.3 mm
ろ過面積
0.32 cm2
ポアサイズ
100 kDa MWCO
詳細
ろ過タイプ:限外ろ過
1.5 mLチューブを使用できるすべての遠心分離機で、あらゆる高分子溶液を簡単かつ効率的に濃縮・脱塩します。
Biomax メンブレンの使用により、Microcon® フィルターは以下を実現します:
  • 微量なサンプルでも最大限の回収を可能にする逆方向スピン
  • 標準的なマイクロチューブに、ろ過液や濃縮サンプルを便利に保存
  • 最大 100 倍の濃縮倍率
サンプルアプリケーション:
  • 植物
アプリケーション
この 0.5 mL 遠心フィルターは、NMWL が 100 kDa の生体分子を濃縮できます。Microcon® 遠心フィルターは、濃縮 & 脱塩に理想的です。
特徴および利点
  • 逆方向スピンにより、少容量で高回収率を実現
  • Biomax メンブレン
  • 高速処理
物理的形状
カラーコード:緑色
法的情報
MICROCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany