Merck
MP0DSYS1B
Millipore
プロセススケールホルダー
for use with Pod Filters, 316L stainless steel
別名:
Process Scale Holders 1 Rack
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031690
品質水準
物質
316L stainless steel
silicone seal
詳細
1-rack holder; for Pod configurations of 5.5 m2 to 11 m2; ITT valves
フィッティング
1.5 in. gauge port sanitary flange
1.5 in. inlet/outlet sanitary flange
適合性
for use with Pod Filters
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
1-rack holder; for Pod configurations of 5.5 m2 to 11 m2; ITT valves