Merck
MHA00PRY2
Millipore
防腐剤耐性酵母ブロス
capacity 2 mL, A low pH selective medium for the detection of spoilage microorganisms in beverages
別名:
PRYブロス
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106226
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
無菌性
sterile
フォーム
liquid
シェルフライフ
9 mo.
特徴
ready-to-use
包装
pack of 50 tests
キャパシティ
2 mL
filling volume
2 mL
clear medium amber to yellow
yellow to colorless
入力
sample type cosmetics
sample type wine
sample type beverage(s)
sample type sport drink
sample type bottled water
sample type soft drink
sample type beverage(s)
sample type food(s)
sample type cider
sample type beer
pH
3.6±0.2 (25.0 °C)
アプリケーション
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc (microbial monitoring)
microbiology
water monitoring
適合性
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
yeasts
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
防腐剤耐性酵母ブロスは、メンブレンろ過法を用いた水および飲料の試験で防腐剤耐性酵母を検出するために使用されます。PRYブロスは、飲料および水の試験で腐敗微生物を検出するために使用される低pHの選択培地です。これは、ジゴサッカロマイセス種を選択的に分離して計数するために使用されます。{16} この培地は、一般に使用されている低レベルの食品防腐剤に耐性を示すサッカロマイセスセレヴィシエなどの他の酵母の成長を阻止します。ジゴサッカロマイセス酵母の成長に起因する腐敗は広範囲に及び、食品業界に重大な経済損失を与える原因となっています。培地中の酵母エキスが必須栄養素を供給するとともに、マンニトールが発酵性糖質の供給源として機能します。コロニーは黄色を呈します。
アプリケーション
PRYブロスは、ビール、ボトル入り飲料水、サイダー、ソフトドリンク、スポーツドリンク、ワインなどの飲料に含まれる腐敗微生物を検出するための、低pH選択培地です。この培地は、臨床、化粧品、環境分析、飲食品、工業品質管理において活用されています。
包装
2 mLプラスチック製アンプル
規格
インキュベーション時間:24~48時間
インキュベーション温度:30 °C
培地
防腐剤耐性酵母
アナリシスノート
QC生物
Z. bailii(ATCC 58445)
コロニーは黄色
標的微生物:酵母、防腐剤耐性
法的情報
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
MHA00PRY2:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zygosaccharomyces lentus: a significant new osmophilic, preservative-resistant spoilage yeast, capable of growth at low temperature
Steels H et al.
Journal of Applied Microbiology, 87(4), 520-527 (1999)
James SA and Stratford M
Yeasts in Food, 171-191 (2003)