Merck
MBPKMNKIT
Milli-Q
壁固定用ブラケット
Wall mounting bracket Kit for installing BioPak® C ultrafiltration cartridge
別名:
Biopak® Wall Mounting Bracket
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
無菌性
0.2 μm filtered
特徴
removal of bacterial by-products, such as alkaline
phosphatase (ALP) and endotoxins from pure water, 1.5 L/min at 1 bar and 20°C flow rate
包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
BioPak® C
パラメーター
5 °C temp. range (35 °C)
抵抗性
>10.0 MΩ-cm (at 25 degree celcius)
不純物
<10 cfu/mL bacterial count
全有機炭素(TOC)残留物
<500 ppb
ポアサイズ
0.22 μm pore size
フィッティング
1/4 in. inlet connection (Gaz (Straight) Luer Slip F)
8 mm outlet connection (Teflen)
適合性
for use with AFS®
輸送温度
dry ice
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Wall mounting bracket kit is a water purification accessory with all the necessary components that provide convenient installation of the BioPak® C filter unit.
microbiological filter, does not remove ALP (as expected. Ultrafiltration is efficient for ALP removal)
アプリケーション
For use with AFS®, AFS® E and AFS® D Water Purification Systems.
構成
  • Metal bracket with adhesive strips
  • ¼ in. GazF - 8 mm stem connector
  • 8 mm–6 mm T reducer
  • 8 mm–6 mm elbow (Qty: 2)
  • Installation instruction insert
法的情報
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
BIOPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany