Merck
NY3002500
Millipore
ナイロンネットフィルター
Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
別名:
ナイロンメンブレンフィルター、30.0 μm孔径
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
Nylon membrane
plain filter
white filter
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millipore
パラメーター
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
フィルタ直径
25 mm
厚さ
65 μm
ポアサイズ
17 % porosity
30.0 μm pore size
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 藻類と細胞の回収
  • 粒子分析
  • 大型粒子状物質のろ過
  • C. elegans とゼブラフィッシュにおける毒性・薬物スクリーニング
  • 粒子イメージングシステム用バックグラウンドフィルター
  • 溶媒の前ろ過
塗料モニタリング