安全性情報
MABT401
Sigma-Aldrich
抗ラブリシン抗体/プロテオグリカン4、クローン9G3
clone 9G3, from mouse
別名:
Proteoglycan 4, Lubricin, Megakaryocyte-stimulating factor, Superficial zone proteoglycan, Proteoglycan 4 C-terminal part
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
9G3, monoclonal
交差性
rat, human
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PRG4(10216)
詳細
ラブリシン/プロテオグリカン4と呼ばれるタンパク質は、接合機能にとって必要不可欠な関節における重要な分泌タンパク質のため、関節疾患における研究の中心にもなっています。ラブリシン/プロテオグリカン4は境界潤滑の役割を果たすとともに、滑膜細胞の滑膜成長を制御して軟骨表面への細胞の接着を抑制することにより、滑液からの軟骨の沈積を防止します。発生中には、ラブリシン/プロテオグリカン4は造血細胞および内皮細胞系統の成長因子としても機能します。また、目などの組織におけるバリアや潤滑の適切な発達において、ラブリシン/プロテオグリカン4は重要であると考えられています。ラブリシン/プロテオグリカン4は、関節や関節境界部の近傍で高度に発現していますが、脳、心臓、肺、腎臓およびその他の組織でも見られることがあります。ラブリシン/プロテオグリカン4には、細胞および組織発現が異なる複数のアイソフォームがあります。アイソフォームCおよびDが最も広く発現している形態です。最後に、ラブリシン/プロテオグリカン4は表面に対する効果を有することから、組織工学の分野や、関節疾患の治療法としての人工関節の開発でも研究が進んでいます。
免疫原
ヒトラブリシン/プロテオグリカン4に相当するリコンビナントタンパク質。
アプリケーション
この抗ラブリシン抗体/プロテオグリカン4、クローン9G3は、ラブリシン/プロテオグリカン4の検出において、ウェスタンブロッティングおよび免疫組織染色(パラフィン)での使用が検証されています。
免疫組織染色:希釈倍率1:1,000で使用、ヒト肝臓およびヒト心臓組織でラブリシン/プロテオグリカン4を検出できます。
免疫組織染色:この抗体は、関節軟骨組織でラブリシン/プロテオグリカン4を検出できます(Elsaid, K.A, et al. (2012).Osteoarthritis and Cartilage.20:940-948)。
免疫組織染色:この抗体は、動脈軟骨組織でラブリシン/プロテオグリカン4を検出できます(Jay, G.D, et al. (2012).Arthritis & Rheumatism.64(4):940-948)。
免疫組織染色:この抗体は、ラット由来の関節軟骨でラブリシン/プロテオグリカン4を検出できます
(論文準備中)。
ウェスタンブロッティング:この抗体は、患者の滑液から精製したラブリシンでラブリシン/プロテオグリカン4を検出できます(論文準備中)。
品質
ラブリシン精製タンパク質においてウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:0.02 µg/mLの本抗体は、1 µgのラブリシン精製タンパク質でラブリシン/プロテオグリカン4を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約220 kDa。このタンパク質の分子量算出値は151 kDaであり、145 kDaのあたりに多くのアイソフォームが見られ、グリコシル化によりさらに高くなることがあります。
物理的形状
フォーマット:精製
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABT401:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Elizabeth Feeney et al.
Journal of orthopaedic research : official publication of the Orthopaedic Research Society, 37(5), 1071-1079 (2019-03-13)
The objective of this study was to examine temporal variations in synovial fluid composition and lubrication following articular fracture. Post-traumatic osteoarthritis (PTOA) was induced by creating an osteochondral fracture in the middle carpal joint of four horses while the contralateral
R M Irwin et al.
Osteoarthritis and cartilage, 28(4), 492-501 (2020-02-28)
Viscosupplementation has been used for decades to treat mild to moderate osteoarthritis, yet it is unknown if the lubricating function of different pathological synovial fluids (SF) vary, or if they respond differentially to viscosupplementation. The objectives of this study were
Tryptase I? regulation of joint lubrication and inflammation via proteoglycan-4 in osteoarthritis.
Das, et al.
Nature Communications, 14, 1910-1910 (2023)
Amy C Madl et al.
ACS applied materials & interfaces, 14(16), 18016-18030 (2022-04-14)
Dry eye disease (DED) affects more than 100 million people worldwide, causing significant patient discomfort and imposing a multi-billion-dollar burden on global health care systems. In DED patients, the natural biolubrication process that facilitates pain-free blinking goes awry due to
Zhong Li et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 9(21), e2105909-e2105909 (2022-04-19)
Diseases of the knee joint such as osteoarthritis (OA) affect all joint elements. An in vitro human cell-derived microphysiological system capable of simulating intraarticular tissue crosstalk is desirable for studying etiologies/pathogenesis of joint diseases and testing potential therapeutics. Herein, a