クローン
2G4/12, monoclonal
交差性
mouse, rat, human
テクニック
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ERO1L(30001)
詳細
免疫原
アプリケーション
アポトーシス及び癌
アポトーシス-追加
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Ero1 in Ero1 transfected HeLa cell lysate (Prof. R. Sitia, San Rafaele Scientific Institute, Milano, Italy).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Ero1 in HeLa cell lysate (Prof. R. Sitia, San Rafaele Scientific Institute, Milano, Italy).
品質
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Ero1 in 10 µg of HEK293 cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
HEK293 cell lysate
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABT376:
試験成績書(COA)