クローン
DE-U-10, monoclonal
分子量
calculated mol wt 53.6 kDa
observed mol wt ~16 kDa
精製方法
using protein G
交差性
hamster, human, rat, mouse
交差性(ホモロジーによる予測)
porcine
包装
antibody small pack of 100
テクニック
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
エピトープ配列
C-terminal half
タンパク質IDアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
Porcine ... DES(396725)
特異性
免疫原
アプリケーション
Evaluated by Western Blotting in mouse skeletal muscle tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Desmin in mouse skeletal muscle tissue lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected Desmin in human skeletal muscle tissue extracts.
ELISA Analysis: A representative lot detected Desmin in ELISA applications (Debus, E., et al. (1983). EMBO J. 2(12):2305-12).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Desmin in Western Blotting applications (Debus, E., et al. (1983). EMBO J. 2(12):2305-12).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Desmin in Immunofluorescence applications (Debus, E., et al. (1983). EMBO J. 2(12):2305-12).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
ターゲットの説明
物理的形状
再構成
保管および安定性
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABT1565-100UG:
MABT1565-25UG:
試験成績書(COA)