Merck
MABN92-AF555
Sigma-Aldrich
Anti-Iba1/AIF1 Antibody, clone 20A12.1, Alexa Fluor 555 Conjugate
clone 20A12.1, from mouse, ALEXA FLUOR 555
別名:
Allograft inflammatory factor 1, AIF-1, Daintain, Interferon gamma responsive transcript, Ionized calcium-binding adapter molecule 1, Protein G1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.45
This item can only be ordered on the Merck Millipore website.
由来生物
mouse
品質水準
結合体
ALEXA FLUOR 555
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
20A12.1, monoclonal
交差性
rat, mouse, human
テクニック
immunohistochemistry: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... AIF1(199)
詳細
同種移植炎症因子1(UniProt: P55008、別名:AIF-1、Daintain、インターフェロンγ応答転写物、イオン化カルシウム結合アダプター分子1、プロテインG1)は、ヒトのAIF1(別名:G1、IBA1)遺伝子(Gene ID:199)によってコードされています。Iba1/AIF1は、17 kDaのインターフェロンγ(IFN-γ)誘導性、Ca(2+)結合性のEF-ハンドタンパク質です。Iba1/AIF1の発現はほとんどがマクロファージ/単球系に限られ、IFN-γなどのサイトカインによって増強されます。神経細胞機能、炎症反応、同種移植片拒絶反応、自己免疫、マクロファージの活性化・機能などに関与することが報告されています。また、実験的な自己免疫性脳脊髄炎、神経炎およびぶどう膜炎などの自己免疫疾患モデルにおいても、ミクログリア細胞に発現していることが示されています。
免疫原
ヒトIba1/AIF1配列に相当する直鎖ペプチド
アプリケーション
抗Iba1/AIF1抗体クローン20A12.1、Alexa Fluor555結合は、Iba1/AIF1の検出において、免疫組織染色で使用できます。
研究カテゴリー
神経科学
研究サブカテゴリー
発生神経科学
非結合抗体(カタログ番号:MABN92)は、ウェスタンブロッティングおよび免疫組織染色(パラフィン)にも適していることが示されています。
品質
ヒト脾臓組織で免疫組織染色により評価されています。
免疫組織染色:希釈倍率1:150で使用、ヒト脾臓組織のIba1/AIF1を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約17 kDa
物理的形状
精製プロテインG
精製マウス結合抗体、PBS溶液、15 mg/mL BSAおよび0.1%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
2~8 °Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
法的情報
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
MABN92-AF555:
試験成績書(COA)