MABN673
Anti-ARNTL Antibody, clone 1C5
ascites fluid, clone 1C5, from mouse
別名:
Aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator-like protein 1, Basic-helix-loop-helix-PAS protein MOP3, Brain and muscle ARNT-like 1, Class E basic helix-loop-helix protein 5, Short name=bHLHe5, Member of PAS protein 3, PAS domain-containing protein 3, b
About This Item
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1C5, monoclonal
化学種の反応性
human
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ARNTL(406)
詳細
免疫原
アプリケーション
ニューロサイエンス
ニューロン発生
Optimal working dilutions must be determined by end user.
品質
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected ARNTL-hIgGFc transfected HEK293 cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
アナリシスノート
ARNTL-hIgGFc transfected HEK293 cell lysate
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
MABN673:
試験成績書(COA)