クローン
19.21, monoclonal
交差性
rat, human, mouse
テクニック
activity assay: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SYN2(6854)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
ニューロサイエンス
ニューロン発生
Western Blotting Analysis: A representative lot detected exogenously expressed wild-type and mutant (Y236S, G464R) human synapsin II in HeLa cells and Syn2-/- murine neurons transfected with the respective constructs (Corradi, A., et al. (2014). Hum. Mol. Genet. 23(1):90-103).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected synapsin IIa/IIb, but not Ia/Ib, in rat brain cytosolic extracts (Vaccaro, P., et al. (1997). Brain Res. Mol. Brain Res. 52(1):1-16).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated synapsin IIa/IIb, but not Ia/Ib, from rat brain synaptosomal preparations (Vaccaro, P., et al. (1997). Brain Res. Mol. Brain Res. 52(1):1-16).
Enzyme Assay Analysis: A representative lot, when added 2 hours prior to cAMP, prevented PKA-catalyzed phosphorylation of synapsin IIa/IIb in an in vitro kinase assay using rat brain synaptosomal preparations (Vaccaro, P., et al. (1997). Brain Res. Mol. Brain Res. 52(1):1-16).
品質
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected Synapsin-2 in 10 µg of rat brain tissue lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABN1584:
試験成績書(COA)