クローン
AS55-A12, monoclonal
交差性
human
テクニック
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2b
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MAD2L1(4085)
詳細
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
細胞周期、DNA複製及び修復
Immunofluorescence Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Mad2 in PtK1 cells transfected with Alexa-Mad2 (De Antoni, A., et al. 2005. Curr Biol. 15(3):214-225.).
Western Blotting Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Mad2 in HeLa cells transfected with pCMV expressing wild-type myc-tagged Mad2, and certain mutations of myc-tagged Mad2 (This mutant does not bind to the core of Mad1/Mad2) (De Antoni, A., et al. 2005. Curr Biol. 15(3):214-225.).
品質
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Mad2 in 10 µg of HEK293 cell lyate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABE866:
試験成績書(COA)