安全性情報
MABE450
Sigma-Aldrich
Anti-TAF15, clone 8TA-2B10 Antibody
ascites fluid, clone 8TA-2B10, from mouse
別名:
TATA-binding protein-associated factor 2N, 68 kDa TATA-binding protein-associated factor, TAF(II)68, TAFII68, RNA-binding protein 56
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
8TA-2B10, monoclonal
交差性
rat, mouse, human
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TAF15(8148)
詳細
TAF15(別名:TATA結合タンパク質関連因子2N、68kDa TATA結合タンパク質関連因子、TAF(II)68、TAFII68、RNA結合タンパク質56)は、TAF15/RBP56/TAF2N遺伝子によってコードされる、転写開始に重要なRNAおよびssDNA結合タンパク質です。TAF15は、RNAポリメラーゼII(Pol II)マルチタンパク質複合体と並んで、TBPのような他のタンパク質とともに転写を開始します。TAF15はユビキタスに発現しており、活性化されると核から細胞質へとシャトル移動します。TAF15のメチル化は核局在と転写活性を誘導しているようです。TAF15遺伝子の転座は、急性白血病や骨格外粘液軟骨肉腫に関与している可能性があり、この遺伝子の変異は筋萎縮性側索硬化症(ALS)疾患に関連しています。
アプリケーション
抗TAF15抗体クローン8TAは、TAF15に対する抗体であり、ウェスタンブロッティングおよびIPで使用できます。
品質
A431細胞ライセートでウェスタンブロッティングにより評価されています。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、10 µgのA431細胞ライセート中のTAF15を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約68 kDa
物理的形状
マウスモノクローナルIgG1κ抗体、腹水、保存剤不含
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
MABE450:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yan Wang et al.
Oncotarget, 8(67), 111866-111881 (2018-01-18)
S-adenosyl methionine (SAM) is a ubiquitous methyl donor that was reported to have chemo- protective activity against liver cancer, however the molecular footprint of SAM is unknown. We show here that SAM selectively inhibits growth, transformation and invasiveness of hepatocellular