クローン
33-2-5, monoclonal
分子量
calculated mol wt 69.5 kDa
observed mol wt ~80 kDa
精製方法
using protein G
交差性
human
包装
antibody small pack of 100 μg
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
エピトープ配列
Unknown
タンパク質IDアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... XRCC1(18189)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell nuclear extract.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected XRCC1 in HeLa cell nuclear extract.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected XRCC1 in Western Blotting application (Caldecott, K.W., et al. (1995). Nucleic Acids Res. 23(23):4836-43).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated XRCC1 in Immunoprecipitation application (Caldecott, K.W., et al. (1995). Nucleic Acids Res. 23(23):4836-43).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
物理的形状
再構成
保管および安定性
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABE2020-25UG:
MABE2020-100UG:
試験成績書(COA)